missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin-3-ol, TRC

Artikelnummer. 30336184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336184 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB691445500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin-
CAS 326496-02-0
Molekylær formel C14 H26 N2 O2 Si
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H26N2O2Si/c1-14(2,3)19(5,6)18-10-9-16(4)13-8-7-12(17)11-15-13/h7-8,11,17H,9-10H2,1-6H3
SMIL CN(CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1ccc(O)cn1
IUPAC navn 6-[2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethyl-methylamino]pyridin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 282.45
Formel vægt 282.1764
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.