missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(2-Hydroxybenzylamino)-2-(3-hydroxypropylamino)-9-isopropylpurine, TRC

Artikelnummer. 30405685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405685 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8097505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(2-Hydroxybenzylamino)-2-(3-hydroxypropylamino)-9-isopropylpurine
CAS 471270-60-7
Molekylær formel C18 H24 N6 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N6O2/c1-12(2)24-11-21-15-16(20-10-13-6-3-4-7-14(13)26)22-18(23-17(15)24)19-8-5-9-25/h3-4,6-7,11-12,25-26H,5,8-10H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
SMIL CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3O)nc(NCCCO)nc12
IUPAC navn 2-[[[2-(3-hydroxypropylamino)-9-propan-2-ylpurin-6-yl]amino]methyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 356.42
Formel vægt 356.1961
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.