Få mere at vide
6-(2-furyl)nikotinsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391361
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10001934
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC54901CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-36-2
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD06410385
InChI nøgle ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 19010290
IUPAC navn 6-(furan-2-yl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(2-Furyl)nicotinic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%