Få mere at vide
6:2-Fluorotelomer Thioether Amido Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6:2-Fluorotelomer Thioether Amido Sulfonic Acid |
| CAS | 62880-95-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H18 F13 N O4 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6:2-Fluorotelomer Thioether Amido Sulfonic Acid, 6:2 FtTAoS, 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-[[3-[(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-1-propanesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18F13NO4S2/c1-9(2,7-35(31,32)33)29-8(30)3-5-34-6-4-10(16,17)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h3-7H2,1-2H3,(H,29,30)(H,31,32,33) |
| SMIL | CC(C)(CS(=O)(=O)O)NC(=O)CCSCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctylsulfanyl)propanoylamino]propane-1-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 587.417 |
| Vis mere |