Få mere at vide
6,2'-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16484947 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16484947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6628
MedChemExpress 6,2'-Dihydroxyflavone is a novel antagonist of GABAA receptor.
6,2'-Dihydroxyflavone is a novel antagonist of GABAA receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,2'-Dihydroxyflavone
CAS 92439-20-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC=C(O)C=C13
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.24
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation