missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(2-Chlorophenyl)-6-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2-Chlorophenyl)-6-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one |
| CAS | 79499-56-2 |
| Molekylær formel | C13H14ClNO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ketamine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNO/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-4,6-8,15H,5,9H2,1H3 |
| SMIL | CNC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 6-(2-chlorophenyl)-6-(methylamino)cyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.71 |
| Formel vægt | 235.0764 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?