Få mere at vide
6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049391
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049391 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049391 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0150.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride
CAS 2985091-68-5
Analyt- eller komponentnavne 6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ticlopidine Hydrochloride Imp. F (EP), Ticlopidine Imp. F (EP), 6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3ccsc3C2
IUPAC navn 6-[(2-chlorophenyl)methyl]-5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 300.25
Mængde 50 mg
Formel vægt 299.0302 g/mol