Få mere at vide
6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 528851-30-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 Cl N3 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-(2-Aminoethylamino)-7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClN3O3.ClH/c16-11-6-13-9(5-12(11)18-4-3-17)14(20)10(15(21)22)7-19(13)8-1-2-8;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.NCCNc1cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2cc1Cl)C(=O)O |
| Vis mere |