missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,2',4'-Trimethoxyflavone, TRC

Artikelnummer. 30453175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453175 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7969485MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,2',4'-Trimethoxyflavone
CAS 720675-74-1
Molekylær formel C18H16O5
Mængde 5 mg
Synonym 2',4',6-Trimethoxyflavone, 2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one
InChI formel InChI=1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
SMIL O=C1C=C(C2=C(OC)C=C(OC)C=C2)OC3=CC=C(C=C13)OC
IUPAC navn 2-(2,4-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 312.32
Formel vægt 312.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.