Få mere at vide
6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 74150-27-9 |
| Molekylær formel | C19H18N4O2 |
| MDL nummer | MFCD00761648 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C1CC(C)C(C2=CC=C3C(N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)N3)=C2)=NN1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.37 |
| Procent renhed | 98% |