missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Mikromol™

Artikelnummer. 30052406
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052406 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
CAS 38943-76-9
Analyt- eller komponentnavne 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H7 Cl2 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Lamotrigine Imp. G (EP), Lamotrigine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMIL Nc1nnc(c(N)n1)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 6-(2,4-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Molekylvægt (g/mol) 256.09
Mængde 50 mg
Formel vægt 255.0079 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.