Få mere at vide
6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F2NO2/c13-8-4-1-3-7(11(8)14)9-5-2-6-10(15-9)12(16)17/h1-6H,(H,16,17) |
| Formel vægt | 235.0445 |