Få mere at vide
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Mikromol™
Beskrivelse
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione |
| CAS | 661463-79-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lamotrigine Imp. D (EP), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Lamotrigine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16) |
| SMIL | Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl |
| IUPAC navn | 6-(2,3-dichlorophenyl)-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Vis mere |