Få mere at vide
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30051287
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051287 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051287 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
CAS 661463-79-2
Analyt- eller komponentnavne 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H5 Cl2 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lamotrigine Imp. D (EP), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Lamotrigine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16)
SMIL Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl
IUPAC navn 6-(2,3-dichlorophenyl)-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 258.06
Mængde 50 mg
Formel vægt 256.9759 g/mol