Få mere at vide
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)2-15-5-1-4(6(13)14)11-3-12-5/h1,3H,2H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 222.0252 |