Få mere at vide
6-(2,2,2-trifluorethoxy)nikotinsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772123
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772123 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10243422 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF04860CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-90-7
Molekylær formel C8H6F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.135
MDL nummer MFCD00110708
InChI nøgle GZOOLXWQKURRPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-2,2,2-trifluoroethoxy nicotinic acid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoroethoxy pyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy, 6-2,2,2-trifluoro-ethoxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy, maybridge3_005082, pubchem17425, 6-2,2,2 trifluroethoxy nicotinic acid, 6-2,2,2 trifluoroethoxy nicotinic acid
PubChem CID 2781028
IUPAC navn 6-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(2, 2, 2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.13
Procent renhed 95%