Få mere at vide
6-[(1E)-2-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]ethenyl]-5,6-dihydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[(1E)-2-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]ethenyl]-5,6-dihydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| CAS | 920275-10-1 |
| Molekylær formel | C24H22FNO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Fluvastatin EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22FNO3/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-19-13-18(27)14-23(28)29-19/h3-12,14-15,19,27H,13H2,1-2H3/b12-11+ |
| SMIL | CC(C)n1c(\C=C\C2CC(=CC(=O)O2)O)c(c3ccc(F)cc3)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | 2-[(E)-2-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]ethenyl]-4-hydroxy-2,3-dihydropyran-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.43 |
| Formel vægt | 391.1584 |