Få mere at vide
6,13-pentacenequinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10083373
Brand: Thermo Scientific Acros 364270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3029-32-1 | C22H12O2 | 308.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3029-32-1
Molekylær formel C22H12O2
Molekylvægt (g/mol) 308.34
MDL nummer MFCD00003709
InChI nøgle UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,13-pentacenequinone, 6,13-pentacenedione, acmc-209hec, ufcvadnixduefz-uhfffaoysa
PubChem CID 76415
IUPAC navn pentacen-6,13-dion
SMIL C1=CC=C2C=C3C(=CC2=C1)C(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4C3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6, 13-Pentacenequinone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 394.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07,I,451
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,pyridine,dioxane,,dimethylformamide,nitrobenzene
Formel vægt 308.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,13-Pentacenequinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.