Få mere at vide
6,13-Pentacenedione-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,13-Pentacenedione-d12 |
| CAS | 68234-48-0 |
| Molekylær formel | C22D12O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6,13-Pentacenequinone-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | O=C1C2=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3C([2H])=C2C(C4=C([2H])C5=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C5C([2H])=C41)=O |
| IUPAC navn | pentacene-6,13-dione-d12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.4 |
| Formel vægt | 320.16 |