Få mere at vide
6,12-Dibromochrysene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436848
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436848 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15436848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60383.MF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,12-Dibromochrysene
CAS 131222-99-6
Molekylær formel C18H10Br2
MDL nummer MFCD00092281
Mængde 50 mg
Synonym 6,12-dibromochryscene, chrysene, 6,12-ibromo, chrysene, 6,12-dibromo, acmc-1c5x4, 6,12-bis bromanyl chrysene, 6,12-dibromochrysen
InChI nøgle RULVBMDEPWAFIN-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC2=C(C=C(Br)C3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn 6,12-dibromochrysene
Molekylvægt (g/mol) 386.09
PubChem CID 3286225
Formel vægt 386.088
Procent renhed 99%