Få mere at vide
6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate, Mikromol
Artikelnummer. 30462151
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462151 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30462151 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3383.050025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,11-Dihydro-(5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate
CAS 127785-96-0
Analyt- eller komponentnavne 6,11-Dihydro-(5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5H-Dibenz[b,e]azepine-6-methanamine, 6,11-dihydro-, (2E)-2-butenedioate (1:1): 5H-Dibenz[b,e]azepine-6-methanamine, 6,11-dihydro-, (E)-2-butenedioate (1:1), 6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine fumarate
InChI formel InChI=1S/C15H16N2.C4H4O4/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)17-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,15,17H,9-10,16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Løsningstype Neat
SMIL NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;6,11-dihydro-5H-benzo[c][1]benzazepin-6-ylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 340.3731
Mængde 25 mg
Formel vægt 340.1423 g/mol