Få mere at vide
6,11-Dihydro-11-hydroxy Dothiepin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,11-Dihydro-11-hydroxy Dothiepin |
| CAS | 1531-85-7 |
| Molekylær formel | C19H23NOS |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydro-dibenzo[b,e]thiepin-11-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NOS/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.46 |
| Formel vægt | 313.15 |