Få mere at vide
6,10-Dihydroxy Buspirone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,10-Dihydroxy Buspirone |
| CAS | 658701-59-8 |
| Molekylær formel | C21H31N5O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6,10-Dihydroxy-8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O4/c27-16-18(29)26(19(30)17(28)21(16)6-1-2-7-21)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,16-17,27-28H,1-4,6-7,10-15H2 |
| SMIL | O=C1C(O)C2(CCCC2)C(O)C(N1CCCCN(CC3)CCN3C4=NC=CC=N4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.5 |