missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,10,11-Triethylcarbonate Daunomycinone, TRC

Artikelnummer. 30450438
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450438 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7763805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,10,11-Triethylcarbonate Daunomycinone
CAS 67665-61-6
Molekylær formel C30H30O14
Mængde 5 mg
Synonym (1S-cis)-3-Acetyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-3-hydroxy-10-methoxy-6,11-dioxo-1,5,12-naphthacenetriyl Carbonic Acid Triethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C30H30O14/c1-6-39-27(34)42-18-13-30(37,14(4)31)12-16-20(18)26(44-29(36)41-8-3)22-21(25(16)43-28(35)40-7-2)23(32)15-10-9-11-17(38-5)19(15)24(22)33/h9-11,18,37H,6-8,12-13H2,1-5H3/t18-,30-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)O[C@H]1C[C@@](O)(Cc2c(OC(=O)OCC)c3C(=O)c4cccc(OC)c4C(=O)c3c(OC(=O)OCC)c12)C(=O)C
IUPAC navn [(1S,3S)-3-acetyl-1,12-bis(ethoxycarbonyloxy)-3-hydroxy-10-methoxy-6,11-dioxo-2,4-dihydro-1H-tetracen-5-yl] ethyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 614.55
Formel vægt 614.1636
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.