missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,10,11-Triethylcarbonate-1-demethyl Daunomycinone, TRC

Artikelnummer. 30453616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453616 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7764002MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,10,11-Triethylcarbonate-1-demethyl Daunomycinone
CAS 67665-62-7
Molekylær formel C29H28O14
Mængde 2 mg
Synonym (1S-cis)-3-Acetyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-3,10-dihydroxy-6,11-dioxo-1,5,12-naphthacenetriyl Carbonic Acid Triethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C29H28O14/c1-5-38-26(34)41-17-12-29(37,13(4)30)11-15-19(17)25(43-28(36)40-7-3)21-20(24(15)42-27(35)39-6-2)22(32)14-9-8-10-16(31)18(14)23(21)33/h8-10,17,31,37H,5-7,11-12H2,1-4H3/t17-,29-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)O[C@H]1C[C@@](O)(Cc2c(OC(=O)OCC)c3C(=O)c4cccc(O)c4C(=O)c3c(OC(=O)OCC)c12)C(=O)C
IUPAC navn [(1S,3S)-3-acetyl-1,12-bis(ethoxycarbonyloxy)-3,10-dihydroxy-6,11-dioxo-2,4-dihydro-1H-tetracen-5-yl] ethyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 600.52
Formel vægt 600.1479
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.