Få mere at vide
6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde Bistosylate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde Bistosylate Salt |
| CAS | 1988695-51-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H15N3O • 2(C7H8O3S) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-(1-Ppiperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde compd. with 4-Methylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O.2C7H8O3S/c15-9-11-3-1-2-10(13-11)8-14-6-4-12-5-7-14;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,9,12H,4-8H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | O=CC1=NC(CN2CCNCC2)=CC=C1.CC3=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C3.CC4=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C4 |
| IUPAC navn | 6-(piperazin-1-ylmethyl)picolinaldehyde bis(4-methylbenzenesulfonate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 549.66 |
| Vis mere |