missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde Bistosylate Salt, TRC

Artikelnummer. 30416535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416535 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP482425500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde Bistosylate Salt
CAS 1988695-51-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11H15N3O • 2(C7H8O3S)
Mængde 500 mg
Synonym 6-(1-Ppiperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde compd. with 4-Methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C11H15N3O.2C7H8O3S/c15-9-11-3-1-2-10(13-11)8-14-6-4-12-5-7-14;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,9,12H,4-8H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
SMIL O=CC1=NC(CN2CCNCC2)=CC=C1.CC3=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C3.CC4=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C4
IUPAC navn 6-(piperazin-1-ylmethyl)picolinaldehyde bis(4-methylbenzenesulfonate)
Molekylvægt (g/mol) 549.66
Formel vægt 549.16
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.