missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol |
| CAS | 168844-46-0 |
| Molekylær formel | C20H19NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5''-OH-Pyriproxyfen |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-12-7-16(22)13-21-20)14-23-17-8-10-19(11-9-17)25-18-5-3-2-4-6-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3 |
| SMIL | CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccc(O)cn3 |
| IUPAC navn | 6-[1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vægt | 337.1314 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?