Få mere at vide
6-(1,4-diazepan-1yl)nicotinonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694015
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10694015 10 g 10g
10061702 1 g 1g
10096414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07871EA
Kemiske identifikatorer
CAS 683274-59-1
Molekylær formel C11H14N4
Molekylvægt (g/mol) 202.261
MDL nummer MFCD01567269
InChI nøgle AWTOGESBXYCVMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, maybridge4_004605, 6-1,4-diazepan-1yl nicotinonitrile, 6-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl-3-pyridinecarbonitrile, 6-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2747101
IUPAC navn 6-(1,4-diazepan-1-yl)pyridin-3-carbonitril
SMIL C1CNCCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%