Få mere at vide
6-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)hexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)hexanoic Acid |
| CAS | 4443-26-9 |
| Molekylær formel | C14 H15 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dioxo-2-isoindolinehexanoic Acid, 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexanoic Acid, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)hexanoic Acid, 6-Phthalimidohexanoic Acid, Phthalimidocapronic Acid, epsilon-Phthalimidocaproic Acid, ω-Phthalimidocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO4/c16-12(17)8-2-1-5-9-15-13(18)10-6-3-4-7-11(10)14(15)19/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2,(H,16,17) |
| SMIL | O=C(O)CCCCCN1C(=O)C=2C=CC=CC2C1=O |
| IUPAC navn | 6-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.27 |
| Formel vægt | 261.1001 |