Få mere at vide
(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| CAS | 506-32-1 |
| Molekylær formel | C20H32O2 |
| MDL nummer | MFCD00004417 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.47 |
| Procent renhed | 99% |