Få mere at vide
(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid 2-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)ethyl Ester |
| CAS | 1453807-04-9 |
| Molekylær formel | C27H45NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (5Z,8Z,11Z,14Z)-2-((t-Butoxycarbonyl)amino)ethyl Icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25(29)31-24-23-28-26(30)32-27(2,3)4/h9-10,12-13,15-16,18-19H,5-8,11,14,17,20-24H2,1-4H3,(H,28,30)/b10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.65 |
| Formel vægt | 447.3349 |