missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5Z,8Z,11Z,14Z)-2-[[Tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-5,8,11,14-eicosatetraenoic Acid 1-[[[Tris(1-methylethyl)silyl]oxy]methyl]ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30455131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455131 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8765155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5Z,8Z,11Z,14Z)-2-((Tris(1-methylethyl)silyl)oxy)-5,8,11,14-eicosatetraenoic Acid 1-(((Tris(1-methylethyl)silyl)oxy)methyl)ethyl Ester
CAS 223259-26-5
Molekylær formel C41H78O4Si2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C41H78O4Si2/c1-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-41(42)45-40(32-43-46(34(2)3,35(4)5)36(6)7)33-44-47(37(8)9,38(10)11)39(12)13/h18-19,21-22,24-25,27-28,34-40H,14-17,20,23,26,29-33H2,1-13H3/b19-18-,22-21-,25-24-,28-27-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
IUPAC navn 1,3-bis[tri(propan-2-yl)silyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 691.23
Formel vægt 690.5439
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.