missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[tert-butyl(dimethylsilyl)oxy]-22-hydroxy-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-triene, TRC

Artikelnummer. 30347242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347242 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4130205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5Z,7E)-(1S,3R)-1,3-Bis[tert-butyl(dimethylsilyl)oxy]-22-hydroxy-23,24-dinor-9,10-secochola-5,7,10(19)-triene
CAS 114694-12-1
Molekylær formel C34H62O3Si2
Mængde 5 mg
Synonym (betaS,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-beta,7a-dimethyl-1H-indene-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C34H62O3Si2/c1-24(23-35)29-18-19-30-26(15-14-20-34(29,30)9)16-17-27-21-28(36-38(10,11)32(3,4)5)22-31(25(27)2)37-39(12,13)33(6,7)8/h16-17,24,28-31,35H,2,14-15,18-23H2,1,3-13H3/b26-16+,27-17-/t24-,28-,29-,30+,31+,34-/m1/s1
SMIL C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C
IUPAC navn (2S)-2-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 575.03
Formel vægt 574.4237
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.