Få mere at vide
5Z-7-Oxozeaenol
Artikelnummer. 15428099
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428099 1 mg 1mg
15418099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66651.M^
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66018-38-0 | C19H22O7 | 362,378 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66018-38-0
Molekylær formel C19H22O7
Molekylvægt (g/mol) 362.378
MDL nummer MFCD12912700
InChI nøgle NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8,9,16-trihydroxy-14-methoxy-3-methyl-4,8,9,10-tetrahydro-3h-2-benzoxacyclotetradecine-1,7-dione
PubChem CID 53442201
IUPAC navn 5,6,15-trihydroxy-17-methoxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,8,15,17-pentaen-7,13-dion
SMIL CC1CC=CC(=O)C(C(CC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)O1)O)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5Z-7-Oxozeaenol
Farve Hvid
Mængde 1 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO
Formel vægt 362.37
Fysisk form Fast stof