Få mere at vide
Univet™ 5X7 beskyttelsesbriller med anti-ridsebelægning og UV400 beskyttelse
Artikelnummer. 17950872
Skift visning
UV beskyttelse:
UV400
Artikelnummer. UV beskyttelse
17950872 UV400
1 options
Artikelnummer. 17950872 Leverandør Univet™ Leverandørnr. 5X7.01.00.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    642.03 DKK / Pakke med 10
    Spare 82.97 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
5X7 Goggles er udviklet til en ideel pasform, selv i kombination med receptpligtige briller. Det stabile stel og justerbare stænger sikrer en sikker pasform og optimal komfort, selv under ekstreme forhold.
  • Stænger med gummiterminaler og vippebevægelse
  • SoftPad teknologi
  • Stænger kan justeres i længden
  • Integrerede sideskærme
Tekniske data
Form Rektangulær
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Ingen
Produkttype Over-the-glasses sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale PVC
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres