Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Grøn PCR-buffer (5X)
Artikelnummer. 16697075
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. 16697075
Brand: Invitrogen™ 14966123
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
4 x 1,25 ml 5X Platinum II Grøn PCR-buffer
Invitrogen 5X Platinum II Grøn PCR-buffer til hurtig og nem PCR
Invitrogen Platinum II Green PCR Buffer er en innovativ buffer, der er optimeret til brug med Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymerase. På grund af dens unikke sammensætning er udglødningstemperaturen 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger –primerskabelondupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar.
Platinum II Grøn PCR-buffer giver 1,5 mM MgCl 2 i den endelige reaktion og er suppleret med et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring 5X Platinum II Grøn PCR-buffer, 4 x 1,25 mL
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype PCR-buffer
Mængde 5 mL
Volumen 4 x 1.5 mL
Må kun benyttes til forskning.