Få mere at vide
5X Kinase Buffer A
Artikelnummer. p-7075581
Mængde:
4 mL
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10013013
Brand: Invitrogen PV3189
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5X Kinase Buffer A
5X Kinase Buffer A er en koncentreret generel kinase assay buffer, der kan bruges med en række forskellige assay teknologier som f.eks. LanthaScreen™ , Adapta™ , og Z’-LYTE™ analyser.
Klar til brug og valideret med LanthaScreen™ , Adapta™ , og Z’LYTE™ analyser
  • Optimeret 5X koncentreret formulering
  • Forenklet håndtering
    med opbevaring ved stuetemperatur
    Skærm nemt for Kinase-mål ved hjælp af en Invitrogen™ Platform
    LanthaScreen™ Eu Binding Assay
    LanthaScreen™ Aktivitetsanalyse
    Adapta™ Universal Kinase Assay
    Z´-LYTE™ Kinase-
    analysesæt sparer fryseplads
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kemisk navn eller materiale Kinase buffer A
    Koncentration 5X
    Til brug med (applikation) Pharma& Biopharma; Proteinanalyser og analyse
    Fysisk form Væske
    Mængde 4 mL
    Inkluderer 5X Kinase Buffer A kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Det skal opbevares ved stuetemperatur (20-30 °C).