Få mere at vide
Invitrogen™ 5X Kinase Buffer A
Beskrivelse
5X Kinase Buffer A er en koncentreret generel kinase assay buffer, der kan bruges med en række forskellige assay teknologier som f.eks. LanthaScreen™ , Adapta™ , og Z’-LYTE™ analyser.
Klar til brug og valideret med LanthaScreen™ , Adapta™ , og Z’LYTE™ analyser
Optimeret 5X koncentreret formulering
Forenklet håndtering
med opbevaring ved stuetemperatur
Skærm nemt for Kinase-mål ved hjælp af en Invitrogen™ Platform
LanthaScreen™ Eu Binding Assay
LanthaScreen™ Aktivitetsanalyse
Adapta™ Universal Kinase Assay
Z´-LYTE™ Kinase-
analysesæt sparer fryseplads
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Klar til brug og valideret med LanthaScreen™ , Adapta™ , og Z’LYTE™ analyser
med opbevaring ved stuetemperatur
Skærm nemt for Kinase-mål ved hjælp af en Invitrogen™ Platform
LanthaScreen™ Eu Binding Assay
LanthaScreen™ Aktivitetsanalyse
Adapta™ Universal Kinase Assay
Z´-LYTE™ Kinase-
analysesæt sparer fryseplads
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kinase buffer A |
| Koncentration | 5X |
| Til brug med (applikation) | Pharma & Biopharma; Proteinanalyser og -analyser |
| Til brug med (udstyr) | Adapta™ og prøver Z-LYTE™ ; |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| Inkluderer | 250 mM HEPES (pH 7,5), 50 mM MgCl2, 5 mM EGTA og 0,05% Brij-35 |