Få mere at vide
Viking Optical™ 5X Folding Magnifier
Artikelnummer. 12866325
Encompass_Preferred
Skift visning
Diameter (metrisk) linse:
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) linse Pakningsstørrelse
12866325 19 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12866325 Leverandør Viking Optical™ Leverandørnr. 5607
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Pocket doublet type, giving tolerably flat field with minimum chromatic aberration. Lens approximately 19mm diameter. Mounted in metal frame.
Tekniske data
Inkluderer Metal Frame
Diameter (metrisk) linse 19 mm
Forstørrelse 5x
Produkttype Magnifier, Folding