Få mere at vide
(5S)-N-Benzyloxycarbonyl-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid, Tri-t-butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic |
| CAS | 205379-07-3 |
| Molekylær formel | C30 H48 N2 O8 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48N2O8/c1-28(2,3)38-24(33)19-32(20-25(34)39-29(4,5)6)23(26(35)40-30(7,8)9)17-13-14-18-31-27(36)37-21-22-15-11-10-12-16-22/h10-12,15-16,23H,13-14,17-21H2,1-9H3,(H,31,36)/t23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.711 |
| Formel vægt | 564.341 |