missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30317706
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6032505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid
CAS 113231-05-3
Molekylær formel C10 H18 N2 O6 . H2 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H18N2O6.H2O/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);1H2/t7-;/m0./s1
SMIL O.NCCCC[C@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-[bis(carboxymethyl)amino]hexanoic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Formel vægt 280.1271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.