Få mere at vide
(5S,6R)-6-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-5-(4-fluorophenyl)-3-morpholinone [Aprepit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5S,6R)-6-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-5-(4-fluorophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 419574-04-2 |
| Molekylær formel | C20 H16 F7 N O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Aprepitant M3 Metabolite (1R, 5S, 6R)-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16F7NO3/c1-10(12-6-13(19(22,23)24)8-14(7-12)20(25,26)27)31-18-17(28-16(29)9-30-18)11-2-4-15(21)5-3-11/h2-8,10,17-18H,9H2,1H3,(H,28,29)/t10-,17+,18-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O[C@H]1OCC(=O)N[C@H]1c2ccc(F)cc2)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (5S,6R)-6-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-5-(4-fluorophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.33 |
| Formel vægt | 451.1018 |