Få mere at vide
Alfa Aesar™ (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone,99%, ee 98%
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone |
| CAS | 105228-46-4 |
| Smeltepunkt | 204°C to 207°C |
| Farve | White |
| Molekylær formel | C24H21NO4 |
| MDL nummer | MFCD00074956 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate |
| InChI nøgle | HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Show More |