missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5S,5’S)-Dihydroxy Lysinonorleucine, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | (5S,5'S)-Dihydroxy Lysinonorleucine |
| CAS | 32619-23-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H25 N3 O6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O6/c13-9(11(18)19)3-1-7(16)5-15-6-8(17)2-4-10(14)12(20)21/h7-10,15-17H,1-6,13-14H2,(H,18,19)(H,20,21)/t7?,8?,9-,10-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCC(O)CNCC(O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-[[(5S)-5-amino-5-carboxy-2-hydroxypentyl]amino]-5-hydroxyhexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.34 |
| Formel vægt | 307.1743 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?