Få mere at vide
(5S)-5-Hydroxy-6-heptynoic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5S)-5-Hydroxy-6-heptynoic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1251537-14-0 |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-Isopropyl 5-hydroxyhept-6-ynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O5/c16-5-8-7(17)3-10(20-8)15-4-6-1-2-9(18)13-11(6)14-12(15)19/h1-2,4,7-8,10,16-17H,3,5H2,(H,13,14,18,19)/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C3C=CC(=O)NC3=NC2=O |
| IUPAC navn | 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.249 |
| Formel vægt | 279.086 |