missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, Mikromol™
Beskrivelse
(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 1215006-08-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H26 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, (-)-(S)-5-[(tert-Butylamino)methyl]-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26FN3O3/c1-18(2,3)20-11-14-12-22(17(23)25-14)13-4-5-16(15(19)10-13)21-6-8-24-9-7-21/h4-5,10,14,20H,6-9,11-12H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC navn | (5S)-5-[(tert-butylamino)methyl]-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?