missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-4(h)-1,4-oxazin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-4(h)-1,4-oxazin-2-one |
| CAS | 144896-92-4 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-6-11-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1CN[C@H](CO1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (5S)-5-phenylmorpholin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?