Få mere at vide
(5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((-)-Cotinine), Mikromol™
Artikelnummer. 17933846
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17933846 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17933846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((-)-Cotinine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cotinine
CAS 486-56-6
Analyt- eller komponentnavne Cotinine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
SMIL CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC navn (5S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 176.095 g/mol