Få mere at vide
(5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione, Mikromol™
Beskrivelse
(5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione |
| CAS | 54699-91-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl2 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione, Lorazepam Imp. D (EP), Lorazepam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,13H,(H,18,20)(H,19,21) |
| SMIL | Clc1ccc2NC(=O)C(=O)NC(c3ccccc3Cl)c2c1 |
| IUPAC navn | 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione |
| Vis mere |