Få mere at vide
(5RS)-6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one Hydrochloride (Isomethadone Hydrochloride), Mikromol
Artikelnummer. 30461806
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461806 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0531.05
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5RS)-6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one Hydrochloride (Isomethadone Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isomethadone Hydrochloride
CAS 5341-49-1
Analyt- eller komponentnavne Isomethadone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isomethadone hydrochloride, NSC 2106, 3-Hexanone, 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), Imp. D (EP) as Hydrochloride: (5RS)-6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one Hydrochloride (Isomethadone Hydrochloride), Methadone Related Compound D as Hydrochloride, Methadone Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Methadone Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(17(2)16-22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCC(=O)C(C(C)CN(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 345.91
Mængde 25 mg
Formel vægt 345.1859 g/mol